2-(tert-Butyl)-5-methyl-1H-indole 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR15277-1G OR15277-5G OR15277-10G
APOSOR15277-1GEA 1990 DKK
APOSOR15277-1G APOSOR15277-5G APOSOR15277-10G
2-(tert-Butyl)-5-methyl-1H-indole 95+%
2-(tert-Butyl)-5-methyl-1H-indole
Formel: C₁₃H₁₇N
Smeltepunkt: 104…106 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01463568
CAS-nummer: 69622-41-9