6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]nicotinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Aminonicotinic acid, 6-BOC protected, 6-((tert-Butoxycarbonyl)amino)nicotinic acid
OR15274-1G OR15274-250MG
APOSOR15274-1GEA 976 DKK
APOSOR15274-1G APOSOR15274-250MG
6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]nicotinic acid
6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]nicotinic acid
Formel: C₁₁H₁₄N₂O₄
Smeltepunkt: 292…296 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02682388
CAS-nummer: 231958-14-8