4-Bromo-2-piperidinobenzenecarbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR15273-1G OR15273-500MG
APOSOR15273-1GEA 1160 DKK
APOSOR15273-1G APOSOR15273-500MG
4-Bromo-2-piperidinobenzenecarbaldehyde
4-Bromo-2-piperidinobenzenecarbaldehyde
Formel: C₁₂H₁₄BrNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08276958
CAS-nummer: 643094-36-4