5-Bromo-2-chloro-1H-1,3-benzimidazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-2-chloro-1H-benzo[d]imidazole
OR15270-1G OR15270-5G OR15270-10G
APOSOR15270-1GEA 317 DKK
APOSOR15270-1G APOSOR15270-5G APOSOR15270-10G
5-Bromo-2-chloro-1H-1,3-benzimidazole 98%
5-Bromo-2-chloro-1H-1,3-benzimidazole
Formel: C₇H₄BrClN₂
Molekylvægt: 231.49 g/mol
Smeltepunkt: 212…213 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04128987
CAS-nummer: 683240-76-8