3,6-Dichloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,6-Dichloro-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
OR15258-1G OR15258-250MG
APOSOR15258-1GEA 360 DKK
APOSOR15258-1G APOSOR15258-250MG
3,6-Dichloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
3,6-Dichloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Formel: C₅H₂Cl₂N₄
Smeltepunkt: 140…143 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00139673
CAS-nummer: 33050-38-3