2',4'-Dimethoxyacetophenon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(2,4-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one
OR1525-25G OR1525-1G OR1525-5G
APOSOR1525-25GEA 327 DKK
APOSOR1525-25G APOSOR1525-1G APOSOR1525-5G
2',4'-Dimethoxyacetophenon 98%
2',4'-Dimethoxyacetophenon
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Kogepunkt: 287…289 °C
Smeltepunkt: 37…41 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008727
CAS-nummer: 829-20-9
EINECS: 212-587-2