2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR15233-1G OR15233-5G
APOSOR15233-1GEA 1750 DKK
APOSOR15233-1G APOSOR15233-5G
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
Formel: C₁₂H₁₁NO₂S
Smeltepunkt: 135…137 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00277218
CAS-nummer: 101736-22-5