2-(4-Methylphenoxy)nicotinaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR15232-1G OR15232-5G
APOSOR15232-1GEA 1220 DKK
APOSOR15232-1G APOSOR15232-5G
2-(4-Methylphenoxy)nicotinaldehyde
2-(4-Methylphenoxy)nicotinaldehyde
Formel: C₁₃H₁₁NO₂
Smeltepunkt: 77…80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00794346
CAS-nummer: 478030-89-6