2-Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR15231-1G OR15231-5G
APOSOR15231-1GEA 2520 DKK
APOSOR15231-1G APOSOR15231-5G
2-Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-2-carboxylic acid
2-Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₈N₂O₄
Smeltepunkt: 181…183 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04124560
CAS-nummer: 154365-45-4