4-Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR15225-10G OR15225-1G OR15225-5G
APOSOR15225-10GEA 12640 DKK
APOSOR15225-10G APOSOR15225-1G APOSOR15225-5G
4-Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylic acid
4-Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₉NO₃S
Molekylvægt: 223.25 g/mol
Smeltepunkt: >256 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01569174
CAS-nummer: 272437-91-9