Methyl-4-({[(2-chloroethyl)amino]carbonyl}amino)benzenecarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR15220-10G OR15220-1G OR15220-5G
APOSOR15220-10GEA 10110 DKK
APOSOR15220-10G APOSOR15220-1G APOSOR15220-5G
Methyl-4-({[(2-chloroethyl)amino]carbonyl}amino)benzenecarboxylate
Methyl-4-({[(2-chloroethyl)amino]carbonyl}amino)benzenecarboxylate
Formel: C₁₁H₁₃ClN₂O₃
Smeltepunkt: 165…166 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03149047
CAS-nummer: 380324-25-4