Methyl-4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate
OR15218-1G OR15218-25G OR15218-5G
APOSOR15218-1GEA 164 DKK
APOSOR15218-1G APOSOR15218-25G APOSOR15218-5G
Methyl-4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate
Methyl-4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate
Formel: C₈H₇BrN₂O₄
Molekylvægt: 275.06 g/mol
Smeltepunkt: 108…110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08443938
CAS-nummer: 105655-17-2