Methyl-4-amino-3-nitrobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR15213-100G OR15213-25G OR15213-5G
APOSOR15213-100GEA 1470 DKK
APOSOR15213-100G APOSOR15213-25G APOSOR15213-5G
Methyl-4-amino-3-nitrobenzoate
Methyl-4-amino-3-nitrobenzoate
Formel: C₈H₈N₂O₄
Smeltepunkt: 196…200 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017562
CAS-nummer: 3987-92-6