5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR15212-1G OR15212-5G
APOSOR15212-1GEA 0 DKK
APOSOR15212-1G APOSOR15212-5G
5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole
5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₁₀H₁₁N₃O
Smeltepunkt: 140…144 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00462192
CAS-nummer: 19541-95-8