Ethyl-4-(4,4-dimethyl-2,6-dioxopiperidino)benzenecarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Ethyl 4-(4,4-dimethyl-2,6-dioxopiperidin-1-yl)benzoate
OR15185-10G OR15185-1G OR15185-5G
APOSOR15185-10GEA 2880 DKK
APOSOR15185-10G APOSOR15185-1G APOSOR15185-5G
Ethyl-4-(4,4-dimethyl-2,6-dioxopiperidino)benzenecarboxylate
Ethyl-4-(4,4-dimethyl-2,6-dioxopiperidino)benzenecarboxylate
Formel: C₁₆H₁₉NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01764136
CAS-nummer: 279692-23-8