Ethyl-4-(4,4-dimethyl-2,6-dioxopiperidino)benzenecarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Ethyl 4-(4,4-dimethyl-2,6-dioxopiperidin-1-yl)benzoate
OR15185-10G
OR15185-1G
OR15185-5G
APOSOR15185-10GEA
2880
DKK
APOSOR15185-10G
APOSOR15185-1G
APOSOR15185-5G
Ethyl-4-(4,4-dimethyl-2,6-dioxopiperidino)benzenecarboxylate
Ethyl-4-(4,4-dimethyl-2,6-dioxopiperidino)benzenecarboxylate
Formel:
C₁₆H₁₉NO₄ Molekylvægt: 289.33 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01764136 CAS-nummer: 279692-23-8 |