2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-(2-methylbutyl)benzenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-(2-methylbutyl)phenol
OR15181-1G OR15181-5G
APOSOR15181-1GEA 2030 DKK
APOSOR15181-1G APOSOR15181-5G
2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-(2-methylbutyl)benzenol
2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-(2-methylbutyl)benzenol
Formel: C₁₇H₃₀N₂O
Molekylvægt: 278.44 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08443977
CAS-nummer: 924868-92-8