4-[(Dimethylamino)methyl]-2,6-diisopropylbenzenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2,6-Diisopropyl-4-[(dimethylamino)methyl]phenol
OR15178-10G OR15178-1G OR15178-5G
APOSOR15178-10GEA 6710 DKK
APOSOR15178-10G APOSOR15178-1G APOSOR15178-5G
4-[(Dimethylamino)methyl]-2,6-diisopropylbenzenol
4-[(Dimethylamino)methyl]-2,6-diisopropylbenzenol
Formel: C₁₅H₂₅NO
Molekylvægt: 235.37 g/mol
Smeltepunkt: 84…86 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00514869
CAS-nummer: 4918-95-0