3',4'-Dichloro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR15166-10G OR15166-1G OR15166-5G
APOSOR15166-10GEA 10110 DKK
APOSOR15166-10G APOSOR15166-1G APOSOR15166-5G
3',4'-Dichloro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
3',4'-Dichloro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Formel: C₁₃H₈Cl₂O
Smeltepunkt: 95…97 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08443964
CAS-nummer: 924868-83-7