3-(3-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR15158-1G OR15158-5G
APOSOR15158-1GEA 186 DKK
APOSOR15158-1G APOSOR15158-5G
3-(3-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
3-(3-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Formel: C₉H₈ClN₃
Smeltepunkt: 138…140 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02664265
CAS-nummer: 208519-09-9