2-(4-Chlorophenyl)-5-phenyl-1,3-thiazol-4-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR15157-1G OR15157-500MG
APOSOR15157-1GEA 305 DKK
APOSOR15157-1G APOSOR15157-500MG
2-(4-Chlorophenyl)-5-phenyl-1,3-thiazol-4-ol
2-(4-Chlorophenyl)-5-phenyl-1,3-thiazol-4-ol
Formel: C₁₅H₁₀ClNOS
Smeltepunkt: 252…254 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08444002
CAS-nummer: 65752-50-3