1-Chlor-3-iod-2-nitrobenzen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR15151-1G OR15151-25G OR15151-5G
APOSOR15151-1GEA 164 DKK
APOSOR15151-1G APOSOR15151-25G APOSOR15151-5G
1-Chlor-3-iod-2-nitrobenzen
1-Chlor-3-iod-2-nitrobenzen
Formel: C₆H₃ClINO₂
Smeltepunkt: 60…61 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08443947
CAS-nummer: 937601-42-8