1-(4-Bromophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR15143-1G OR15143-5G
APOSOR15143-1GEA 785 DKK
APOSOR15143-1G APOSOR15143-5G
1-(4-Bromophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
1-(4-Bromophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Formel: C₉H₉BrN₂O
Smeltepunkt: 189…191 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08444010
CAS-nummer: 530081-14-2