N-(4-Bromophenyl)-N'-(2-chloroethyl)urea
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR15141-10G OR15141-1G OR15141-5G
APOSOR15141-10GEA 6710 DKK
APOSOR15141-10G APOSOR15141-1G APOSOR15141-5G
N-(4-Bromophenyl)-N'-(2-chloroethyl)urea
N-(4-Bromophenyl)-N'-(2-chloroethyl)urea
Formel: C₉H₁₀BrClN₂O
Smeltepunkt: 172…174 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08444007
CAS-nummer: 15145-38-7