1-(3-Bromophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR15138-100MG OR15138-1G OR15138-250MG
APOSOR15138-100MGEA 164 DKK
APOSOR15138-100MG APOSOR15138-1G APOSOR15138-250MG
1-(3-Bromophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
1-(3-Bromophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Formel: C₉H₉BrN₂O
Smeltepunkt: 132…135 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08443974
CAS-nummer: 14088-96-1