N-(3-Bromophenyl)-N'-(2-chloroethyl)urea
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR15136-10G OR15136-1G OR15136-5G
APOSOR15136-10GEA 0 DKK
APOSOR15136-10G APOSOR15136-1G APOSOR15136-5G
N-(3-Bromophenyl)-N'-(2-chloroethyl)urea
N-(3-Bromophenyl)-N'-(2-chloroethyl)urea
Formel: C₉H₁₀BrClN₂O
Smeltepunkt: 108…110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00451942
CAS-nummer: 146257-17-2