7-Bromo-5-nitro-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR15135-1G OR15135-500MG
APOSOR15135-1GEA 218 DKK
APOSOR15135-1G APOSOR15135-500MG
7-Bromo-5-nitro-1H-indazole
7-Bromo-5-nitro-1H-indazole
Formel: C₇H₄BrN₃O₂
Smeltepunkt: 255…257 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03617603
CAS-nummer: 685109-10-8