3-Oxo-3-pyridin-3-ylpropionitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR15117-1G OR15117-5G
APOSOR15117-1GEA 632 DKK
APOSOR15117-1G APOSOR15117-5G
3-Oxo-3-pyridin-3-ylpropionitrile 97%
3-Oxo-3-pyridin-3-ylpropionitrile
Formel: C8H6N2O
Smeltepunkt: 79…81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08282797
CAS-nummer: 30510-18-0
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III