2-Methyl-1,3-benzothiazole-6-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR15100-1G OR15100-250MG OR15100-5G
APOSOR15100-1GEA 1310 DKK
APOSOR15100-1G APOSOR15100-250MG APOSOR15100-5G
2-Methyl-1,3-benzothiazole-6-carboxylic acid 95%
2-Methyl-1,3-benzothiazole-6-carboxylic acid
Formel: C₉H₇NO₂S
Smeltepunkt: 229…238 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07394023
CAS-nummer: 6941-28-2