2-Hydrazino-1,3-benzothiazole-6-carbohydrazide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR15096-1G OR15096-5G
APOSOR15096-1GEA 4040 DKK
APOSOR15096-1G APOSOR15096-5G
2-Hydrazino-1,3-benzothiazole-6-carbohydrazide
2-Hydrazino-1,3-benzothiazole-6-carbohydrazide
Formel: C₈H₉N₅OS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08444017
CAS-nummer: 924869-07-8