Ethyl-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-4-hydroxy-1,3-thiazole-5-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR15091-100MG
OR15091-500MG
APOSOR15091-100MGEA
436
DKK
APOSOR15091-100MG
APOSOR15091-500MG
Ethyl-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-4-hydroxy-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-4-hydroxy-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formel:
C₁₄H₁₅NO₅S Smeltepunkt: 144…146 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD08444004 CAS-nummer: 924868-99-5 |