4-Phthalimidobutyric acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR15083-1G OR15083-250MG
APOSOR15083-1GEA 480 DKK
APOSOR15083-1G APOSOR15083-250MG
4-Phthalimidobutyric acid
4-Phthalimidobutyric acid
Formel: C₁₂H₁₁NO₄
Smeltepunkt: 119…121 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00196079
CAS-nummer: 3130-75-4