tert-Butyl-3-[(dimethylamino)methylene]-4-oxotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-[(Dimethylamino)methylene]piperidin-4-one, N1-BOC protected
OR15082-10G OR15082-1G OR15082-5G
APOSOR15082-10GEA 1640 DKK
APOSOR15082-10G APOSOR15082-1G APOSOR15082-5G
tert-Butyl-3-[(dimethylamino)methylene]-4-oxotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
tert-Butyl-3-[(dimethylamino)methylene]-4-oxotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Formel: C₁₃H₂₂N₂O₃
Molekylvægt: 254.33 g/mol
Smeltepunkt: 85…87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08443986
CAS-nummer: 157327-41-8