2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR15079-1G OR15079-5G OR15079-250MG
APOSOR15079-1GEA 985 DKK
APOSOR15079-1G APOSOR15079-5G APOSOR15079-250MG
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonamide
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonamide
Formel: C₈H₉NO₃S
Smeltepunkt: 164…166 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03069322
CAS-nummer: 112894-47-0