{1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]-3-piperidinyl}methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR15071-10G OR15071-1G OR15071-5G
APOSOR15071-10GEA 6710 DKK
APOSOR15071-10G APOSOR15071-1G APOSOR15071-5G
{1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]-3-piperidinyl}methanol
{1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]-3-piperidinyl}methanol
Formel: C₁₂H₁₆BrNO₃S
Smeltepunkt: 116…118 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08444025
CAS-nummer: 924869-08-9