1,3-Benzoxazol-5-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Aminobenzoxazole, 5-Amino-1,3-benzoxazole
OR15063-1G OR15063-250MG
APOSOR15063-1GEA 654 DKK
APOSOR15063-1G APOSOR15063-250MG
1,3-Benzoxazol-5-amine
1,3-Benzoxazol-5-amine
Formel: C₇H₆N₂O
Molekylvægt: 134.135 g/mol
Smeltepunkt: 64…66 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD05256201
CAS-nummer: 63837-12-7