1-(1-Acetyl-1H-indol-3-yl)-1-ethanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR15060-1G OR15060-5G OR15060-25G
APOSOR15060-1GEA 162 DKK
APOSOR15060-1G APOSOR15060-5G APOSOR15060-25G
1-(1-Acetyl-1H-indol-3-yl)-1-ethanone
1-(1-Acetyl-1H-indol-3-yl)-1-ethanone
Formel: C₁₂H₁₁NO₂
Smeltepunkt: 153…156 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039692
CAS-nummer: 17537-64-3