1-[(4-Nitrophenyl)sulphonyl]tetrahydro-4(1H)-pyridinone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR15052-1G OR15052-5G OR15052-500MG
APOSOR15052-1GEA 2030 DKK
APOSOR15052-1G APOSOR15052-5G APOSOR15052-500MG
1-[(4-Nitrophenyl)sulphonyl]tetrahydro-4(1H)-pyridinone
1-[(4-Nitrophenyl)sulphonyl]tetrahydro-4(1H)-pyridinone
Formel: C₁₁H₁₂N₂O₅S
Smeltepunkt: 199…201 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08689704
CAS-nummer: 924869-20-5