2-Methyl-5-nitro-2H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR15048-1G OR15048-5G
APOSOR15048-1GEA 175 DKK
APOSOR15048-1G APOSOR15048-5G
2-Methyl-5-nitro-2H-indazole
2-Methyl-5-nitro-2H-indazole
Formel: C₈H₇N₃O₂
Smeltepunkt: 126…132 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051809
CAS-nummer: 5228-48-8