4-Chlor-2-nitrobenzonitril
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR15042-100G OR15042-250G OR15042-25G
APOSOR15042-100GEA 317 DKK
APOSOR15042-100G APOSOR15042-250G APOSOR15042-25G
4-Chlor-2-nitrobenzonitril
4-Chlor-2-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₃ClN₂O₂
Smeltepunkt: 99…101 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00027398
CAS-nummer: 34662-32-3