2-Chloro-5-iodobenzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR15034-25G OR15034-5G OR15034-100G
APOSOR15034-25GEA 567 DKK
APOSOR15034-25G APOSOR15034-5G APOSOR15034-100G
2-Chloro-5-iodobenzonitrile 98%
2-Chloro-5-iodobenzonitrile
Formel: C₇H₃ClIN
Smeltepunkt: 117 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00672973
CAS-nummer: 289039-29-8
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III