4-Chlor-m-toluidin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR15033-25G OR15033-100G
APOSOR15033-25GEA 226 DKK
APOSOR15033-25G APOSOR15033-100G
4-Chlor-m-toluidin 98%
4-Chlor-m-toluidin
Formel: C₇H₈ClN
Smeltepunkt: 82…85 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066332
CAS-nummer: 7149-75-9
UN nummer: 2239
ADR: 6.1,III