2-Brom-5-methylthiophen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Methyl-2-bromothiophene, 2-Bromo-5-methylthiophenol
OR15029-100G OR15029-25G OR15029-5G
APOSOR15029-100GEA 959 DKK
APOSOR15029-100G APOSOR15029-25G APOSOR15029-5G
2-Brom-5-methylthiophen
2-Bromo-5-methylthiophene
Formel: C₅H₅BrS
Kogepunkt: 65 °C/15mmHg
Massefylde: 1,552 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 78 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00130103
CAS-nummer: 765-58-2
EINECS: 212-151-1