Pyridiniumtribromid 90+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR15023-100G OR15023-1KG OR15023-500G
APOSOR15023-100GEA 164 DKK
APOSOR15023-100G APOSOR15023-1KG APOSOR15023-500G
Pyridiniumtribromid 90+%
Pyridinium tribromide
Formel: C₅H₆Br₃N
Smeltepunkt: 127…133 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013223
CAS-nummer: 39416-48-3
EINECS: 254-446-8
UN nummer: 3261
ADR: 8,II