2-Bromo-6-methylpyrazine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR15020-1G OR15020-250MG
APOSOR15020-1GEA 393 DKK
APOSOR15020-1G APOSOR15020-250MG
2-Bromo-6-methylpyrazine 97%
2-Bromo-6-methylpyrazine
Formel: C₅H₅BrN₂
Molekylvægt: 173.02 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08705760
CAS-nummer: 914452-71-4