Methyl6-methoxynicotinat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 6-methoxynicotinate, 6-Methoxynicotinic acid methylester, Methyl 2-methoxy-5-pyridinecarboxylate
OR15018-10G OR15018-50G
APOSOR15018-10GEA 709 DKK
APOSOR15018-10G APOSOR15018-50G
Methyl6-methoxynicotinat
Methyl6-methoxynicotinat
Formel: C₈H₉NO₃
Molekylvægt: 167.16 g/mol
Kogepunkt: 92 °C/3.5mmHg
Smeltepunkt: 48…52 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00674130
CAS-nummer: 26218-80-4