1-Methyl-5-indoleboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Methylindole-5-boronic acid, N-Methylindole-5-boronic acid
OR15017-5G OR15017-25G
APOSOR15017-5GEA 907 DKK
APOSOR15017-5G APOSOR15017-25G
1-Methyl-5-indoleboronic acid
1-Methyl-5-indoleboronic acid
Formel: C₉H₁₀BNO₂
Molekylvægt: 174.9900 g/mol
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD03412070
CAS-nummer: 192182-55-1