(3-Chloro-4-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR1501-5G OR1501-100G OR1501-25G
APOSOR1501-5GEA 0 DKK
APOSOR1501-5G APOSOR1501-100G APOSOR1501-25G
(3-Chloro-4-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride 98%
(3-Chloro-4-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride
Formel: C₈H₁₁Cl₂NO
Smeltepunkt: 250…255 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01211460
CAS-nummer: 41965-95-1