2-Chlor-p-toluidin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Chloro-4-methylaniline, 4-Amino-3-chlorotoluene
OR15009-100G OR15009-25G OR15009-500G
APOSOR15009-100GEA 545 DKK
APOSOR15009-100G APOSOR15009-25G APOSOR15009-500G
2-Chlor-p-toluidin
2-Chlor-p-toluidin
Formel: C₇H₈ClN
Molekylvægt: 141.6 g/mol
Kogepunkt: 223…225 °C
Smeltepunkt: 7 °C
Massefylde: 1.151 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 99 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007666
CAS-nummer: 615-65-6
EINECS: 210-440-7
UN nummer: 3429
ADR: 6.1 III