4-(Isopropylamino)diphenylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N1-Isopropyl-N4-phenylbenzene-1,4-diamine, N-Isopropyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine
OR15007-100G OR15007-25G
APOSOR15007-100GEA 218 DKK
APOSOR15007-100G APOSOR15007-25G
4-(Isopropylamino)diphenylamine
4-(Isopropylamino)diphenylamine
Formel: C₁₅H₁₈N₂
Kogepunkt: 161 °C/1mmHg
Smeltepunkt: 74…80 °C
Massefylde: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 172 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00026348
CAS-nummer: 101-72-4
EINECS: 202-969-7
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III